Läs mer
Greiner Bio-One Polypropylene Conical Bottom Test Tubes
nr per ärende:
500
Antal per förpackning:
20
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
- Diameter: 30mm
- Volume: 50mL
- Blue screw cap
- Blue graduations and white writing area
- Sterile
- Single use only
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Stängningsfärg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Light-Sensitive Materials and Reactions |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |