Läs mer
Corning™ Koniska behållare av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11753174
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 185
Paket med 220
Paket med 80
Produktkod. 11753174
Brand: Corning™ PC40005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller vit polypropen (PP)
  • Monterad eller ej monterad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 13,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Stängningsfärg Vitt
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 85 mm
nr per ärende 185/Cs.
Antal per förpackning 185/Pk.