Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Produktkod. 12841603
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Naturlig
Svart
Tube Array:
10 x 10
6 x 6
7 x 7
8 x 8
Inkluderar:
Numeriskt kodad
Okodad
Produktkod. 12841603
Brand: Ratiolab™ 5320316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lådor med justerbar höjd för säker förvaring och transport av djupfrysprover.
  • Lådorna är justerbara i höjden, från 50 till 75 mm
  • Vrid kombilocket 90° för att justera höjdpositionerna
  • Finns i en rad färger
  • Motsvarande ventiler för tömning av kondensvatten
  • Autoklaverbar och temperaturbeständig från− 90° till+ 121 °C
  • Rutnät tillgängliga i följande arrayer: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 och 10 x 10
  • Finns okodad eller numeriskt kodad
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifikationer
Förslutningstyp Slip lock
Färg Diverse
Material Polypropen
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Förvaring och transport av djupfryst prov
Inkluderar Numeriskt kodad
Max. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Kvantitet 5/pk
Tube Array 7 x 7
Tål temperatur (metrisk) -90 °C till +121 °C
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 50/75 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 50 till 75 mm