Läs mer
BRAND™ Kryotuber, PP, med utvändig gänga, skruvlock med silikontätning, BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet, steril
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
2,0 ml
3,0 ml
4,0 ml
5,0 ml
Examen:
Upp till 1 ml
Upp till 1,8 ml
Upp till 3,0 ml
Upp till 3,6 ml
Upp till 4,5 ml
Höjd (metrisk):
41 mm
49 mm
70 mm
76 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Designad för lagring av biologiskt material, såsom mikroorganismer, mänskliga och djurceller, etc. i gasfasen av flytande kväve. VARNING: endast för forskningsändamål!
- PP, graderad, yttre-Ø 12,5 mm, U-botten.
- Stor frostad markeringsyta och färgade lockinsatser för enkel providentifiering.
- Temperaturstabilitet till -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
- γ-strålsteril och autoklaverbar vid 121° C (2 bar), enl. DIN EN 285.
- Kärl utan stativring kan centrifugeras upp till RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cellkulturkvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och icke cytotoxiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Kryogent förvaringsrör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 3,0 ml |
| Bottenform | Självstående U-botten |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Examen | Upp till 3,0 ml |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Visa mer |