Läs mer
Buerkle™ Cylindriska Y-kontakter av polypropen
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
6 till 8 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Cylindrisk Y-slangkoppling
- Finns i en mängd olika storlekar från 3 till 15 mm dia.
- Polypropen
- Temperaturbeständig upp till +135 C °max.
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | 11 till 13 mm slang |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Motståndsegenskaper | Upp till °135 C Temperaturbeständig |
| Form | Cylindrisk Y |
| Färg | Genomskinlig |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Visa mer |