Läs mer
Buerkle™ Cylindriska Y-kontakter av polypropen
Produktkod. 10567312
För användning med:
11 till 13 mm slang
13 till 15 mm slang
3 till 5 mm slang
5 till 7 mm slang
6 till 8 mm slang
7 till 9 mm slang
9 till 11 mm slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10567312
Brand: Buerkle™ 87060010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra en flexibel och säker anslutning för krävande applikationer med dessa Y-kontakter. Buerkle™ Cylindriska Y-kopplingar av polypropen finns i en mängd olika storlekar för att förlänga, ansluta, förgrena, sammanfoga och reparera slangar och slangar.
  • Cylindrisk Y-slangkoppling
  • Finns i en mängd olika storlekar från 3 till 15 mm dia.
  • Polypropen
  • Temperaturbeständig upp till +135 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Polypropen
För användning med 9 till 11 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Form Cylindrisk Y
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Y-kontakt