Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Polypropylene Funnel Holder
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Dubbel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Outer ring supports 76 to 152mm top diameter funnels
- Removable inner ring holds smaller funnels from 25 to 76mm top diameter
- Includes two bushings for 12.7mm or 9.5mm diameter support rods
Specifications
Specifications
| Inkluderar | Two bushings for 12.7mm (1/2 in.) or 9.5mm (3/8 in.) diameter support rods. |
| Produkttyp | Funnel Holder |
| Håller | Dubbel |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Holds 25mm to 152mm funnels |