Läs mer
Hirschmann™ Graderade bägare av polypropen
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Med pip
- Genomskinligt
- Gjuten, blå gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 80mm |
| Ökar | 2mL |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |