Läs mer
Eppendorf™ Graderade mikrorör av polypropen
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Rött
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Renhet eller kvalitetsklass:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Kvalitet
PCR Rengör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
Använd dessa rör för säker hantering av värdefulla och giftiga prover samt radioaktiva ämnen. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes har ett gångjärnsförsett lock med en liten krok som klämmer fast runt kanten på röret.
- Biofarliga ämnen kan avlägsnas, fria från aerosoler, genom ett tunt membran i mitten av locket med en kanyl
- Locket öppnas enkelt med en hand
- Dessa rör för 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL har en graderingsskala och skrivytor
- 0,5 ml-röret är optimerat för användning i PCR* experiment
- Blandade färgpaket är en blandning av gult, rött, blått, grönt och färglöst
- Autoklaverbar mikrostöt för återsuspendering av pellets
- Kan centrifugeras vid upp till 23 500xgr
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | PCR, Centrifugering |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Renhet eller kvalitetsklass | Biopur |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Gångjärnsförsedd Snap Cap |
| Visa mer |