Läs mer
VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Produktkod. p-8397019
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10432131
Brand: VITLAB™ 610081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad med mycket transparent polypropen för optimal synlighet. Vitlab™ Griffinbägare i polypropen är präglade med lätt läsbar upphöjd blå skala för noggrann mätning.
  • Highly transparent
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifikationer
Färg Translucent
Diameter (metrisk) Yttre 77mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropylene
Höjd (metrisk) 95mm
Ökar 25mL
Temperatur (metrisk) Max. Drift 125°C
Typ Beaker
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad Yes
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Molded and Printed Graduated Scale