Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Safety Sign - Automatiserad extern hjärtdefibrillator
Produktkod. p-7159770
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15694317
Brand: Brady™ 815398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E010-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt