Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Ögonspolningsstation
Produktkod. 15644337
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15644337
Brand: Brady™ 815562
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E011-315x315-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 315 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt