Läs mer
Brand™ Graderade bägare i lågform av polypropen
Produktkod. p-8010309 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
skala:
Blå tryckt skala
Embossed Scale
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15327884
Brand: Brand™ 87804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med bra temperatur- och kemikaliebeständighet är dessa bägare utmärkta för allmänt laboratoriebruk.
  • With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
  • Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg High clarity
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropylene
Höjd (metrisk) Yttre 50 mm
Ökar 5 mL
Kvantitet 12 Pk.
Typ Beaker
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad Yes
skala Embossed Scale
Stil Low Form