Läs mer
Cole-Parmer™ Fördelare av polypropen
Längd (metrisk):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grenrör |
| Inlopp | 3/8 tum |
| Material | Polypropen |
| Antal hamnar | 10 |
| Portstorlek (metrisk) | 5.08 mm |
| Längd (metrisk) | 238,3 mm |
| Bredd (metrisk) | 28.9 mm |
| Höjd (metrisk) | 28.95 mm |