Läs mer
Cole-Parmer™ Fördelare av polypropen
Längd (metrisk):
79,7 mm
106,1 mm
155,9 mm
186,4 mm
238,3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Grenrör |
| Inlopp | 1/4 tum |
| Material | Polypropen |
| Antal hamnar | 4 |
| Portstorlek (metrisk) | 4.3 mm |
| Längd (metrisk) | 79,7 mm |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 25.4 mm |