Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Inkluderar:
Med bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Sterila
- Drifttemperatur: -196 till 121 °C AutoklaveringsbarI enlighet med DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring av medicinska förnödenheter såsom serum och blodprover samt provuppvärmning, centrifugering mm. |
| För användning med (utrustning) | För Centrifuge |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderar | Med bas |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Visa mer |