Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,4 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Förpackning | 1000/Pk. |
| Max. RCF | 10,000 x g |