Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsbox för mikrorör i polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Klart, Orange, Lila, Gult
Diverse
Naturlig
Positioner:
50
100
Array:
10 x 10
5 x 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Säker förvaring för mikrorör och kryogena flaskor
- Lagrar 1,5 till 2,0 ml mikrorör eller kryogena flaskor
- Varje brunn har en brunnsdiameter på 12,3 mm
- 50-brunnars alternativ idealiskt för prov- eller fallstudieförvaring
- 100-brunnars alternativ idealiskt för större lagringsbehov
Användarvänlig konstruktion
- Lättöppnat lock med trepunktsgångjärn och snäpplås för säker lockstängning
- Tillverkad av slitstark, autoklaverbar polypropen
- Gjutna rutnätslinjer på locket och tryckta koordinater på basen och lådan
- Finns i naturlig nyans eller blandade färger för enkel klassificering
- Stabila, platta lådor staplas lätt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrorörstativ |
| Förslutning ingår | Ja |
| Array | 10 x 10 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Håller | Mikrorör och Cryovials (1,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 100 |
| Form | Square |
| Hyllor | None |
| Visa mer |