Läs mer
Brady™ Polypropen och gjuten glasfylld Nylon Inget hål kretsbrytarlås
Mått (L x B):
56 x 24,10 mm
82,60 x 40,30 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Löstagbara klossar (ingår) utökar utbudet av tillämpliga brytare.
- Accepterar låsbyglar upp till 7 mm i diameter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Strömbrytarlås |
| Färg | Rött |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 29 CFR 1910.147 |
| Beskrivning | Inget hål kretsbrytarlås - 480/600 V-enhet |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) bygel | 7 mm |
| Mått (D x B x H) | 55.25 x 82.63 x 40.34 mm |
| Mått (L x B) | 82,60 x 40,30 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Visa mer |