Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars vändbara mikrorörstativ
Produktkod. 11738174 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Klart, Lila, Gult, Orange
Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11738174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vänd på stativet för att lagra en annan mikrorörstorlek. 96-brunnars vändbara mikrorörstativ inkluderar lättfattliga flikar för säker hantering och förvaring.
  • Tillverkad av polypropen
  • Standard 8 x 12 array
  • Flikarna på varje ände av stället snäpper locket på plats
  • 0,5 mL brunnar separerade av ingjutna rutnätslinjer, vilket gör dem lättare att se
  • Upphöjda ringar runt brunnarna på 1,5 till 2,0 ml gör rören lättare att ta bort
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Inkluderar Upphöjda ringar, lock
Produkttyp 2-i-1 mikrocentrifugrörstativ
Förslutning ingår Ja
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikrorör (0,5 ml), Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 96/Sida
Form Rektangulära, rundade hörn
Hyllor Ingen
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 mL och 0,5 mL Centrifugerrör
Kvantitet 5 Pk.
Mått (L x B x H) 246 x 121 x 50 mm
Längd (metrisk) 246 mm
Längd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (metrisk) 121 mm
Bredd (engelska) 4,8 tum
Höjd (metrisk) 50 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) Well 11 mm, 7.6 mm