Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars vändbara mikrorörstativ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Klart, Lila, Gult, Orange
Gult
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Upphöjda ringar, lock |
| Produkttyp | 2-i-1 mikrocentrifugrörstativ |
| Förslutning ingår | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Mikrorör (0,5 ml), Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 96/Sida |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Visa mer |