Läs mer
Karl Hecht™ Pulvertrattar av polypropen
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
68 mm
76 mm
Beskrivning
- Transparent för synlighet av innehållet
- Kort, bred skaft för enkel hantering med pulveriserat material
- Finns i olika toppdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 65 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Tratt pulverformigt material |
| Längd (metrisk) skaft | 25 mm |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (pulver) |