Läs mer
Eppendorf™ Djupa brunnsplattor av polypropen med rund botten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10267122 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Total volym (metrisk) Tja:
1000μ L
2000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10267122
Brand: Eppendorf™ 0030501209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accelerera dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. Eppendorf™ Djupbrunnsplattor med rund botten av polypropen kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometri tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
Formatera Standard
Innehåll och lagring -86 °C
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 1000μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Provförvaring och beredning, bakterie- och jästodling, DNA- och RNA-isolering med hög genomströmning
Kvantitet 20/Pk.