Läs mer
Eppendorf™ Djupa brunnsplattor av polypropen med rund botten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10695223 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Total volym (metrisk) Tja:
1000μ L
2000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10695223
Brand: Eppendorf™ 0030501306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Accelerera dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. Eppendorf™ Djupbrunnsplattor med rund botten av polypropen kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometri tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring -86 °C
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 2000μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Provförvaring och beredning, bakterie- och jästodling, DNA- och RNA-isolering med hög genomströmning
Kvantitet 20/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt