Läs mer
Masterflex™ Sanitär koncentrisk reduktion av polypropen
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Möta USP Klass VI för farmaceutisk användning och FDA, USDA och 3A standarder för kontakt med livsmedel.
- Alla beslag är kompatibla med Tri-Clamp™ ; beslag.
- Utmärkt kemikaliebeständighet.
- Låga lakbara egenskaper.
- koncentriska reducerar minskar i diameter mot mitten och bildar sålunda en konisk cylinder.
- Även om båda materialen kan autoklaveras, tolererar PVDF höga temperaturer bättre än PP gör och kommer att prestera mer konsekvent efter upprepad autoklavering.
- Klämmor och packningar som krävs för ett komplett system säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sanitär anslutning |
| Material | Polypropen |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | 15 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -9 °C |
| Motståndsegenskaper | Mycket god kemikaliebeständighet |
| Portstorlek | 2 tum, 1 1/2 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Maximalt tryck | 125 psi under omgivande förhållanden, med äkta klämma i plast |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 180 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °F |
| Visa mer |