Läs mer
Vitlab™ Skopa av polypropen
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Skopa i vit polypropen
- Med precisionsformad fyllningskant och bekvämt, stabilt handtag
- Lättläsbara volymmängder på handtagets ovansida
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mätskopa |
| För användning med (applikation) | För kontakt med mat |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 315 mm |