Läs mer
Vitlab™ Skopa av polypropen
Produktkod. 10717201
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10717201
Brand: Vitlab™ 39594
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa korrosionsbeständiga skopor för applikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Polypropenskopor är lättare än metall, bucklas inte och har god kemisk beständighet. Passar även som vågskopor.
  • Skopa i vit polypropen
  • Med precisionsformad fyllningskant och bekvämt, stabilt handtag
  • Lättläsbara volymmängder på handtagets ovansida
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Färg Vitt
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) För kontakt med mat
Material Polypropen
Längd (metrisk) 160 mm