Läs mer
BRAND™ Skopor av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Integrerat handtag
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Skopa |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 385 mm |