Läs mer
VITLAB™ Polypropen Standard fogstoppare
Produktkod. p-8004538
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17867820
Brand: VITLAB™ 90694
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslut flaskor, provrör, flaskor och andra laboratoriebehållare. VITLAB™ Polypropen Standard Joint Stopper finns med en fyrkantig eller sexkantig kåpa i en mängd olika standardstorlekar. Tillverkad av slitstark, autoklaverbar polypropen.
Något avsmalnande flaskproppar av polypropen för att skydda innehållet i laboratorieförvaringsbehållare.
  • Två stopparstilar: fyrkantiga och sexkantiga knoppar med röd kärna
  • Ger en tät försegling som hjälper till att förhindra spill och avdunstning
  • Tillverkad av slitstark polypropen för ökad motståndskraft mot kemikalier och värme
  • Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Beskrivning Transparent med röd kärna
Kvantitet 1/Pk.
Standard konisk fog NS 10/19
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinlig, Rött
Material Polypropen
Produkttyp Standard ledstoppare
Form Fyrkantig knopp