Learn More
Fisherbrand™ Förvaringsboxar av polypropen med lock, autoklaverbara, för EPA-flaskor
Product Code. 12652505 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
För användning med (utrustning):
För 20 ml EPA-flaskor
För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor
Antal platser:
10 hålrum
16 hålrum
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12652505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Temperaturbeständig från -80° upp till +100° .
  • Förvaringslåda
  • Inkluderar lock
  • Med alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
  • Stapelbar för effektiv förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Violett
För användning med (utrustning) För 20 ml EPA-flaskor
Antal platser 16 hålrum
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 80 mm