Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsboxar av polypropen med lock, autoklaverbara, för EPA-flaskor
Produktkod. p-7113853 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
För användning med (utrustning):
För 20 ml EPA-flaskor
För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor
Antal platser:
10 hålrum
16 hålrum
Förpackningsstorlek:
Varje
Código de producto. 12652465
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Temperaturbeständig från -80° upp till +100° .
  • Förvaringslåda
  • Inkluderar lock
  • Med alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
  • Stapelbar för effektiv förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Violett
För användning med (utrustning) För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor
Antal platser 10 hålrum
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 105 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado