Läs mer
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
110 mL
13,000 mL
1800 mL
2250 mL
250 mL
3000 mL
370 mL
3750 mL
4350 mL
500 mL
6500 mL
750 mL
7500 mL
Mått (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (W x H)
230 x 98 mm (W x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (W x H)
85 x 37 mm (W x H)
85 x 70 mm (W x H)
Form:
Rectangular
Round
Square
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Professional food storage quality
- Lid styled for easy opening and resealing
- 100% airtight
- Clear polypropylene material
- Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Certifikat och efterlevnad | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Förslutningstyp | Snap-on Lid |
| Färg | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rectangular |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Inkluderar | Snap-On Lid |
| Produkttyp | Storage Box |
| Kvantitet | 1 Each |
| Visa mer |