Läs mer
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13 000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Mått (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Professional food storage quality
- Lid styled for easy opening and resealing
- 100% airtight
- Clear polypropylene material
- Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Förslutningstyp | Snap-on Lid |
| Färg | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Inkluderar | Snap-On Lid |
| Produkttyp | Storage Box |
| Kvantitet | 1 Each |
| Visa mer |