Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Plast rak slangkoppling
Produktkod. 10070211
Trådstorlek:
GL14
GL18
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10070211
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01350000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För anslutning av skruvlock med hål. Lenz Laborglasinstrumente™ Plast raka slanganslutningar är gjorda av polypropen.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i två olika trådstorlekar
  • Silikontätning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med För skruvlock med hål
Förpackningsmängd 10-pack
Trådstorlek GL14
Form Rak
Produkttyp Rak slanganslutning