Läs mer
Kartell™ Provrörsställ av polypropen
Håller:
Rör (18 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt utformad för titreringsarbete
- Stödstöd håller provrör uppe
- Allt innehåll i provrören är synligt hela tiden
- Tål temperaturer upp till 120 °C
- Kan användas i vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (18 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 9 |
| För användning med (applikation) | Kan användas i vattenbad |
| Antal ställ | 9 |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Storlek | 220 x 55 x 65 mm |
| Temperaturområde (metriskt). | 120 °C max. |
| Visa mer |