Läs mer
Greiner Bio-One Provrör av polypropen med rund botten
Kapacitet (metrisk):
12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 900
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Diameter: 16,8 mm; höjd: 100mm
- Volym: 12 ml
- Vit skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 5000 xg: svängande skokrotor26000 xg: rotor med fast vinkel |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Material | Polypropen |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (utan lock) |
| Diameter (metrisk) | 16.8 mm |
| Visa mer |