Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Ojämlika raka koniska slanganslutningar
Portstorlek:
1,6/7,5 mm
Borrningsstorlek: 1,6 till 7,5 mm
Borrningsstorlek: 4,6 till 7,5 mm
Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Description
Designad med olika inlopps- och utloppsdiametrar.
- För användning med flexibla slangar
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 4-8 mm till 10-12 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,15 till 0,31 tum, 0,39 till 0,47 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 till 8 mm, 10 till 12 mm |
| För användning med | För flexibelt rör |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Portstorlek | Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm |
| Form | Rak |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Show More |