Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Ojämlika raka koniska slanganslutningar
Portstorlek:
1.6/7.5mm
Borrningsstorlek: 1,6 till 7,5 mm
Borrningsstorlek: 4,6 till 7,5 mm
Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
Designad med olika inlopps- och utloppsdiametrar.
- För användning med flexibla slangar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8-12 mm till 14-16 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För flexibelt rör |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Portstorlek | Borrningsstorlek: 4,6 till 7,5 mm |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Ojämn rak konisk slangkoppling |