Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Ojämlika raka koniska slanganslutningar
Portstorlek:
1,6/7,5 mm
Borrningsstorlek: 1,6 till 7,5 mm
Borrningsstorlek: 4,6 till 7,5 mm
Borrstorlek: 1,6 till 4,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Beskrivning
Designad med olika inlopps- och utloppsdiametrar.
Polypropen
Inlopp och ut har olika diametrar
CE- och IVD-certifieringar
Avsmalnande ändar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE och IVD |
| Diameter (engelska) Inre | 1,6 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.5 mm |
| Material | Polypropen |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,15, 0,23, 0,31, 0,47, 0,55, 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4, 6, 8, 12, 14, 16 mm |
| Total längd (metrisk) | 1.6, 7.5 mm |
| Förpackningsmängd | 10 stycken |
| Portstorlek | 1,6/7,5 mm |
| Produkttyp | Raka avsmalnande kontakter |