Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Polypropen Universal Provrörsställ
Färg:
Blått
Gult
Rött
Positioner:
24
40
60
90
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Djup (metriskt):
246 mm
295 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Specialdesign gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur.
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Stor kapacitet
- Kan användas torrt eller vått i vattenbad
- Rötnar inte, rostar eller deformeras
- Alfanumerisk rutnätsreferens på översta nivån för enkel identifiering
- Färgkodad för badarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Håller | Rör (25 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 40 |
| För användning med (applikation) | Den kan användas torr, våt, i vattenbad |
| Djup (metriskt) | 295 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 25 mm |