Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Polypropen Universal Provrörsställ
BIOPHARMA
Produktkod. p-8005874
Färg:
Blått
Gult
Rött
Positioner:
24
40
60
90
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Djup (metriskt):
246 mm
295 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15855527
Brand: Kartell™ 0056406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialdesign gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur.
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Stor kapacitet
  • Kan användas torrt eller vått i vattenbad
  • Rötnar inte, rostar eller deformeras
  • Alfanumerisk rutnätsreferens på översta nivån för enkel identifiering
  • Färgkodad för badarbete
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Rör (13 mm)
Material Polypropen
Positioner 90
Staplingsbar Ja, när det är tomt
För användning med (applikation) Den kan användas torr, våt, i vattenbad
Kvantitet 1 st
Storlek 90
Djup (metriskt) 246 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm