Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Polypropylene Watch Glasses
Designed with moulded base for stability.
Brand:  Kartell™ 0045500
274.15 SEK valid until 2025-12-20
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24125" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 10356111
  • 293.00 SEK / Paket med 10
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-01-2026
Beskrivning
  • Withstands temperature up to 120°C