Läs mer
Eppendorf™ Polypropen V-botten 384 brunnar mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10278743 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Grå, vit botten, White Bottom
Grå, vit botten, White Bottom
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vit, svart botten, Black Bottom
Vitt, Rensa botten
Certifierad:
PCR ren
PCR-rengöring
Sterila
Kvantitet:
240/förpackning
80/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10278743
Brand: Eppendorf™ 0030621905
Bara null kvar
Specifikationer
Certifierad PCR ren
Formatera Standard
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vit, svart botten, Black Bottom
Material Polypropen
Antal Wells 384
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Kvantitet 80/förpackning