Läs mer
Brand™ Venturypump av polypropen
Produktkod. 10448502 Handla allt Brand Produkter
Flödeshastighet:
6,7 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10448502
Brand: Brand™ 159600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Genererar mycket låg vattenförbrukning, ger konstant sluttryck och hög sugkapacitet. BRAND™ Venturpumpar av polypropen inkluderar en integrerad backventil för att öka säkerheten under användning.
För att generera vakuum och extrahera vätskor och ångor* .
  • Pumpvätska: vatten
  • Total längd: ca. 210 mm (R 3/4 tums kontakt monterad)
  • Vikt: ca. 33 g (R 3/4 tums kontakt monterad)
  • Mycket låg vattenförbrukning, konstant sluttryck och hög sugkapacitet.
  • Hög kemikaliebeständighet, vätskebana består av polypropen, FKM och PTFE.
  • Drifttemperatur upp till max. 80 °C.
  • Integrerad backventil ökar säkerheten.
  • Enkel hantering och lätt att rengöra. Löstagbar vakuumanslutning.
  • En mängd olika medföljande adaptrar förenklar anslutningar till de flesta vattenkällor.
  • Som tillval finns reducerande adaptrar tillgängliga.
*Om det behövs, sätt in ett in-line överflödeskärl eller köldfälla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 6,7 l/min
För användning med (applikation) Generera vakuum och extrahera vätskor och ångor.
Inkluderar Vattenanslutning (hylsmutter, reduktionsadapter och slanganslutningsmunstycke) och sugledningsanslutning
Längd (metrisk) 210mm