Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylen Copolymer (PPCO) flaskor med bred mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Beskrivning
Innehåller
Polypropylene linerless screw caps
Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE
- Handle up to 120°C (248°F)† for short periods and 100°C (212°F) continuously
- Brittleness temperature of 0°C (32°F)
- Rigid walls
- Excellent chemical resistance
- Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
†Flaskan kan uppnå maximal temperatur endast om den är tom.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30mL |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Translucent |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Halsfinish | 28mm |
| Stängningsmaterial | PPCO |
| Stängningsstorlek | 28 mm |
| Förslutningstyp | Screw Cap |