Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropylen XRF fönsterfilm
Produktkod. 15310572 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Inkluderar:
0,2 mil fönsterfilmsrulle
2,5 tum Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
500 ark
Produktkod. 15310572
Brand: Cole-Parmer™ 3521
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Heat resistant up to 100°C (212 °F).
  • Reasonably chemically resistant.
  • Compatible with X-Cell™ sample cups.
  • Available in 0.2 mil (5 μm) thickness.
  • Box has a serrated edge for tearing thin window film to desired length.
  • Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
  • Polypropylene film is heat resistant up to 100 °C (212°F).
  • It is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
  • It may contain trace levels (ppm) of Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti, and Al.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF Spectrometers
Typ Window Film
Beskrivning 2.5 in. Window Film Circles
Diameter (engelska) 2.5 in.
Diameter (metrisk) 6.35 cm
För användning med (applikation) Covers sample window
Inkluderar 2,5 tum Fönsterfilmcirklar
Material Polypropylene
Kvantitet 500/Box
Temperaturområde (metriskt) Up to 100°C
Tjocklek 0.2 mil