Läs mer
Cole-Parmer™ Polypropylen XRF fönsterfilm
Produktkod. 15370562 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Inkluderar:
0,2 mil fönsterfilmsrulle
2,5 tum Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
500 ark
Produktkod. 15370562
Brand: Cole-Parmer™ 3520SSP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tunn fönsterfilm för XRF-vätskeprovkoppar.
  • Värmebeständig upp till 100 °C (212° F).
  • Rimligt kemiskt resistent.
  • Kompatibel med X-Cell™ provkoppar.
  • Finns i 0,2 mil (5μ m) tjocklek.
  • Boxen har en tandad kant för att riva tunn fönsterfilm till önskad längd.
  • Cole-Parmer™ XRF fönsterfilm fungerar som provfönstret över vår X-Cell provkoppar, vilket möjliggör enhetlig överföring av röntgenstrålar samtidigt som de effektivt innehåller vätskeprovet.
  • Polypropenfilm är värmebeständig upp till 100° C (212°F).
  • Det är rimligt resistent mot syror, baser och många organiska kemikalier, men kan angripas av aromatiska och halogenerade kolväten.
  • Den kan innehålla spårhalter (ppm) av Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti och Al.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
För användning med (utrustning) XRF-spektrometrar
Typ Window Film
Beskrivning 0,2 mil Fönsterfilmrulle
Mått (L x B) 300 fot x 2,87 tum.
För användning med (applikation) Täcker provfönster
Inkluderar 0,2 mil fönsterfilmsrulle
Längd (engelska) 300 ft.
Längd (metrisk) 91.4 m
Material Polypropen
Bredd (engelska) 2,87 tum.
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (metriskt) Upp till 100 °C
Tjocklek 0,2 mil
Bredd (metrisk) 7.28 cm