Läs mer
Heathrow Scientific™ Polystyren Bulk Wrapped Reagent Reservoir
Produktkod. p-7163049 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Produktkod. 16361076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reagensreservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocessen.
  • Trågdesign med av-formad botten hjälper till att säkerställa att allt reagens är tillgängligt och lätt kan aspireras
  • Tjockväggkonstruktion och bred bas ger stabilitet och hållbarhet vilket gör behållaren lätt att hantera utan produktdeformation vilket resulterar i mindre spill
  • Reservoarer kan enkelt staplas med en unik häckningsdesign som möjliggör enkel separation
  • Designad för att hålla sig platt på bänkskivan och inte skeva
  • Kvalitetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Disponibel
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 oz.
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Mått (L x B x H) 4 x 1,10 x 1,20 tum.
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
Förpackning Bulk förpackad
Kvantitet 100 Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel Engångsbruk
Bottenform Invecklad