Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel PharmaScoop™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12732437 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12732437
Brand: Sampling Systems™ 8045A250S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad i ett renrum av klass 100 000 för att säkerställa renlighet. Sampling Systems™ Pharma Scoops för engångsbruk av polystyren är individuellt förpackade och kräver ingen dyr rengöring eller rengöringsvalidering.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Large variety of different sizes available
  • Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
  • Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Färg White
Disponibel Single-use
Produkttyp Disposable Scoop
Inkluderar Individually Bagged
Material Polystyrene