Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16456840 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2.5 L
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16456840
Brand: Sampling Systems™ 8045A250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i ett renrum av klass 100 000 för att säkerställa renlighet. Sampling Systems™ Pharma Scoops för engångsbruk av polystyren är individuellt förpackade och kräver ingen dyr rengöring eller rengöringsvalidering.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
  • God tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt
  • Placerade det ergonomiska handtaget högt upp på skopan
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsskopa
Inkluderar Individuellt förpackad
Material Polystyren